1-Octanol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
293245-1LEA 158.72 CHF
293245-1L
1-Octanol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
1-Octanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -15 °C
Dichte: 0,827 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/03/731403.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.004 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 235 nm Max. 0.20
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 215 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.429 (lit.)