1-Octanol 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
112615-2.5LEA 207.76 CHF
112615-2.5L
1-Octanol 99%, Reagenzqualität
1-Octanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -15 °C
Dichte: 0,827 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/03/731403.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.428 - 1.431
Non-volatile matter Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) complying
APHA Max. 20