1-Hexanol 98%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
H13303-1L H13303-2.5L
H13303-1LEA 77.61 CHF
H13303-1L H13303-2.5L
1-Hexanol 98%, Reagenzqualität
1-Hexanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 11.8 %(V)
Melting Pt: -52 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 97.5 %
APHA Max. 20
Vapor Density 4.5 (vs air)