1-Hexanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: 1-HexylalkoholPentylcarbinol1-Hydroxyhexan
EHERC14196700EA 62 CHF
EHERC14196700
1-Hexanol
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/48/731248.jpg