1-Hexadecanol
Lieferant: EDQM
Synonyms: Cetylalkohol
EDQMC0990000EA 207 CHF
EDQMC0990000
1-Hexadecanol
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 46…52 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037