1-Butanol ≥99,9%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: 1-Hydroxybutan1-Butylalkoholn-ButanolPropylcarbinol
537993-1LEA 75.85 CHF
537993-1L 537993-4X2.5L 537993-20L 537993-2.5L 537993-6X1L
1-Butanol ≥99,9%
1-Butanol
Beilstein Number: 969148
RTECS Number: EO1400000
UNSPSC Code: 12191601
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: <-90 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 9,4 %(V)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.80 %
Density (D 20/4) 0.809 - 0.811
Non-volatile matter Max. 20 mg/l
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.3 ppm
Di-n-butyl ether (GC) Max. 0.100 %
Isobutyl alcohol (GC) Max. 0.100 %
n-Butyraldehyde (GC) Max. 0.020 %
Carbonyl compounds (as CO) Max. 0.050 %
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 649 °F
Refractive Index n20/D 1.399 (lit.)