Bis(2-ethoxyethyl)ether 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-EthoxyethyletherDiethylenglycoldiethylether
43464.AKEA 250 CHF
43464.AK
Bis(2-ethoxyethyl)ether 99+% für die HPLC
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Formel: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 188…190 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0,909
Flash-Pt: 71 °C (160 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009254
CAS-Nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,3118