VWR®, Overalls, mit Kapuze und Reißverschluss
Lieferant: VWR Collection
113-9038EA 443 CHF
113-9038 113-9039 113-9040 113-9041 113-9042 113-9043 113-9044 113-9045 113-9046 113-9047
VWR®, Overalls, mit Kapuze und Reißverschluss
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus atmungsaktivem und strapazierfähigem SMS-Vliesstoff hergestellt.
  • Kapuze
  • Reißverschluss (eine Richtung)
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 50 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.