1,2-Dimethoxyethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010
8.00856.1000EA 157 CHF
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010
1,2-Dimethoxyethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethoxyethan
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –69 °C
Dichte: 1.113 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-Nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -69 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 84 - 86 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 67 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 0.455 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid