1,2-Dimethoxyethan 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 126 CHF
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
1,2-Dimethoxyethan 99+% stabilisiert, reinst
1,2-Dimethoxyethan
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –69 °C
Dichte: 0.867 g/cm³
Flash-Pt: –6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-Nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm