Diethylenglycol zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
8.03131.1000EA 30.9 CHF
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
Diethylenglycol zur Synthese
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 123 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM