Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: MethylglycolEthylenglycolmonomethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88907-5ML-FEA 216 CHF
88907-5ML-F
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Supelco®
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118