Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
8892.1 8892.2
ROTH8892.1EA 64.7 CHF
ROTH8892.1 ROTH8892.2
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Siedepunkt: 124.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118