Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methylglycol
, Ethylenglycolmonomethylether
EHERC13328200EA
46.5
CHF
EHERC13328200
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel:
C₃H₈O₂ MW: 76,1 g/mol Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –85 °C Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 39 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002867 CAS-Nummer: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3,III Merck Index: 12,06118 |