Ethylenglycolmonoethylether ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: EthylglycolEthylenglycolmonoethylether
24043.294EA 58.7 CHF
24043.294
Ethylenglycolmonoethylether ≥99%, TECHNICAL
Ethylenglycolmonoethylether
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002869
CAS-Nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1,405 - 1,408