Ethylenglycolmonobutylether
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: EthylenglycolmonobutyletherButylglycol
EHERC13328000EA 56.8 CHF
EHERC13328000
Ethylenglycolmonobutylether
Ethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002884
CAS-Nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/93/2297793.jpg