Dibutylether
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 1-Butoxybutan
EHERC12252000EA 67.2 CHF
EHERC12252000
Dibutylether
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568