2-Nitroethanol tech. 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17681.06
A17681.14
A17681.22
A17681.06EA
93.8
CHF
A17681.06
A17681.14
A17681.22
2-Nitroethanol tech. 80%, technische Qualität
2-Nitroethanol
Purity: 80%
CAS No.: 625-48-9
Molecular Formula: O2NCH2CH2OH
Formula Weight: 91.07
Flash Point:
Formel:
C₂H₅NO₃ Siedepunkt: 194 °C Melting Pt: –80 °C Dichte: 1.270 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007405 CAS-Nummer: 625-48-9 EINECS: 210-895-1 |