VWR® Basic, Besucherkittel, Velcro® Klettverschluss
Lieferant: VWR Collection
113-8955EA 277 CHF
113-8955 113-8956 113-8957 113-8958 113-8959 113-8960 113-8962 113-8963 113-8964 113-8965 113-8966 113-8967 113-8969 113-8971
VWR® Basic, Besucherkittel, Velcro® Klettverschluss
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Laborkittel, mit Kragen, werden aus ungewebtem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Velcro® Klettverschluss
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
  • In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 30 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.