Diethanolamin
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
0332.1 0332.2 0332.3
ROTH0332.1EA 59.15 CHF
ROTH0332.1 ROTH0332.2 ROTH0332.3
Diethanolamin
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 268.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134