2-(Methylamino)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23180.AE B23180.AP
B23180.AEEA 60.5 CHF
B23180.AE B23180.AP
2-(Methylamino)ethanol 99%
2-(Methylamino)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 109-83-1 Molecular Formula: C5H7NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Ammonia-like Melting Point: -5° Boiling Point: 159° Beilstein Reference: 1071196 Merck Reference: 14,6015 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00002839
Formel: C₃H₉NO
Siedepunkt: 159 °C
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 0,939
Flash-Pt: 74 °C (165 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002839
CAS-Nummer: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6015