2-(Ethylamino)ethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15744.AE A15744.AP A15744.0F
A15744.AEEA 49.4 CHF
A15744.AE A15744.AP A15744.0F
2-(Ethylamino)ethanol 98%
2-(Ethylamino)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 110-73-6 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.441 Melting Point: -9° Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 635671 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002841
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 168…170 °C
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 0,914
Flash-Pt: 71 °C (160 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002841
CAS-Nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2922
ADR: 8,III