2-(Ethylamino)ethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
168730010 168732500
ACRO168730010EA 65.2 CHF
ACRO168730010 ACRO168732500
2-(Ethylamino)ethanol 98%
2-(Ethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002841
CAS-Nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %