Diethylamin
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3495.1 3495.2
ROTH3495.1EA 50.3 CHF
ROTH3495.1 ROTH3495.2
Diethylamin
Diethylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.7048 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM