Diethylamin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A11716.0F
A11716.AE
A11716.AP
A11716.0FEA
130
CHF
A11716.0F
A11716.AE
A11716.AP
Diethylamin ≥99%
Diethylamin
Purity: 99+%
CAS No.: 109-89-7
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3850
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -50°
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 605268
Merck Reference: 14,3111
UN No.: 1154
MDL No.: MFCD00009032
Formel:
(C₂H₅)₂NH MW: 73,14 g/mol Siedepunkt: 54…55 °C Melting Pt: –50 °C Dichte: 0.706 Flash-Pt: –28 °C (–18 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009032 CAS-Nummer: 109-89-7 EINECS: 203-716-3 UN: 1154 ADR: 3,II Merck Index: 14,3111 |