1,9-Diaminononan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,9-Nonanediamine, Nonamethylendiamine
L02043.06 L02043.14
L02043.06EA 296 CHF
L02043.06 L02043.14
1,9-Diaminononan 98%
1,9-Diaminononan
Purity: 98% CAS No.: 646-24-2 Molecular Formula: H2N(CH2)9NH2 Formula Weight: 158.29 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 258-259° Beilstein Reference: 1737533 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008251
Formel: C₉H₂₂N₂
MW: 158,29 g/mol
Siedepunkt: 258…259 °C
Melting Pt: 36…40 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008251
CAS-Nummer: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
UN: 3259
ADR: 8,III