1,3-Diaminopropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
8.08272.0100EA 30.4 CHF
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
1,3-Diaminopropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropan
Formel: C₃H₁₀N₂
MW: 74.13 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 0.863 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008228
CAS-Nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 137 - 140 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4575 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 15.2 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C