Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Trometamol), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08386.1000
1.08386.5000
1.08386.9025
1.08386.9013
1.08386.1000EA
620
CHF
1.08386.1000
1.08386.5000
1.08386.9025
1.08386.9013
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Trometamol), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Melting Pt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |