Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS
|
Achtung
|
1018.0250
1018.1000
1018.2500
1018.5000
GRBU1018.0250EA
0
CHF
GRBU1018.0250
GRBU1018.1000
GRBU1018.2500
GRBU1018.5000
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Melting Pt: 169…172 °C Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |