Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99%, Electran für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Tris(hydroxymethyl)methylaminTromethamin2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolTHAMAminomethylidintrimethanolTRIS Base2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
443866GEA 376 CHF
443866G
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99%, Electran für die Elektrophorese
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,00 %
Aussehen Weisses kristallin.Pulver
Prüfung auf Identität (IR) Entspricht
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Absorption (260 nm) (10 %) Max. 0,030
Absorption (280 nm) (10 %) Max. 0,020
pH-Wert (20°C; 1 mol/l) 10,50 - 11,50
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,005 %
Wasser Max. 0,3 %
Cu (Kupfer) Max. 0,0001 %
Fe (Eisen) Max. 0,0001 %
Pb (Blei) Max. 0,0001 %