3-Amino-1-propanol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 3-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
8.00423.0005EA 21.9 CHF
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
3-Amino-1-propanol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1-propanol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11 °C
Dichte: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS-Nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.986 - 0.988
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test