Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
1.37044.2500EA 386 CHF
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.5 °C
Dichte: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM