2-(2-Aminoethoxy)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18431.0100
8.18431.0500
8.18431.0100EA
103
CHF
8.18431.0100
8.18431.0500
2-(2-Aminoethoxy)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa) Melting Pt: –11 °C Dichte: 1.0966 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008181 CAS-Nummer: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 UN: 3055 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -11 °C |
Molar Mass | 105.14 g/mol |
Boiling Point | 125 - 131 °C (30 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 127 °C |
Explosion Limit | 2.0 - 15.5 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |