1,2-Bis(dimethylamino)methan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
138400250 138401000
ACRO138400250EA 55.5 CHF
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(dimethylamino)methan 99%
1,2-Bis(dimethylamino)methan
Formel: C₅H₁₄N₂
Siedepunkt: ∼85 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0.74 g/cm³
Flash-Pt: –12 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008328
CAS-Nummer: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %