N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Lieferant: NATIONAL DIAGNOSTICS
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
NADIEC-503-25MLEA
0
CHF
NADIEC-503-25ML
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ MW: 116,21 g/mol Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Melting Pt: –64 °C Dichte: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 17 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |