Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
9140.1 9140.2
ROTH9140.1EA 83.9 CHF
ROTH9140.1 ROTH9140.2
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Melting Pt: 102…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7