Tripropylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10285.K2
A10285.AK
A10285.K2EA
176
CHF
A10285.K2
A10285.AK
Tripropylamin 98%
Tripropylamin
Purity: 98%
CAS No.: 102-69-2
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Amine-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 156°
UN No.: 2260
MDL No.: MFCD00009363
Formel:
C₉H₂₁N MW: 143.27 g/mol Siedepunkt: 156 °C Melting Pt: –93 °C Dichte: 0.755 Flash-Pt: 34 °C (93 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009363 CAS-Nummer: 102-69-2 EINECS: 203-047-7 UN: 2260 ADR: 3 III |