N,N-Dimethyloctylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
225290250 225295000 225290025
ACRO225290250EA 64.7 CHF
ACRO225290250 ACRO225295000 ACRO225290025
N,N-Dimethyloctylamin 97%
N,N-Dimethyloctylamin
Formel: C₁₀H₂₃N
MW: 157.3 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.765 g/cm³
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009558
CAS-Nummer: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %