N,N-Dimethyldodecylamin 95% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: N,n-dimethyldodecylamine, Dodecyldimethylamine
408290010 408292500
ACRO408290010EA 771 CHF
ACRO408290010 ACRO408292500
N,N-Dimethyldodecylamin 95% pract.
N,N-Dimethyldodecylamin
Formel: C₁₄H₃₁N
MW: 213.41 g/mol
Siedepunkt: 265
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.787 g/cm³
Flash-Pt: 118 °C
MDL Number: MFCD00008970
CAS-Nummer: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Dodecyl)
Color scale ≤30 APHA
Titration ≥94 % (Tertiary amine)