Iodacetamid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyms: Iodessigsäureamid
407710-25EA 367 CHF
407710-25
Iodacetamid, Millipore®
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III