Iodacetamid ≥98%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Iodessigsäureamid
M216-30GEA 272 CHF
M216-30G
Iodacetamid ≥98%, Proteomik-Qualität
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Trocknungsverlust < 1%
Schmelzpunkt 90 - 95°C
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit > 98 %