Natriumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
358750050 358750250
ACRO358750050EA 62 CHF
ACRO358750050 ACRO358750250
Natriumtrifluormethansulfonat 98%
Natriumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃NaO₃S
MW: 172,06 g/mol
Melting Pt: 253…255 °C
MDL Number: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Na)