Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 177 CHF
8.18043.0050 8.18043.0002
Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O