Trifluormethansulfonsäureanhydrid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
175060010 175060500 175062500
ACRO175060010EA 40 CHF
ACRO175060010 ACRO175060500 ACRO175062500
Trifluormethansulfonsäureanhydrid 98+%
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,7 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3230 (20°C, 589 nm)
Titration with CHA 98.0 to 101.0 %
Impurity ≤1.0 % CF3SO3H
Distillation range ≥95 % (between 123-133°C)
Pour point < -40°C
Residue ≤10 ug/ml