VWR®, Isolationskittel
Lieferant: VWR Collection
113-9048EA 131 CHF
113-9048 113-9049
VWR®, Isolationskittel
Diese Einweg-Kittel, mit Rückenverschluss, werden aus PP-Vlies hergestellt.
  • Lange Ärmel, Strickbündchen
  • Rundhals-Ausschnitt
  • Bänder an Hals und Taille
  • Latexfrei
Gewicht: 30 g/m²