VWR® Basic, Schürzen, PE
Lieferant: VWR Collection
113-9093EA 48.2 CHF
113-9093 113-9094
VWR® Basic, Schürzen, PE
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Schürzen werden aus PE-Film hergestellt.
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
  • In zwei Größen erhältlich
Stärke: 20 µm
Verpackung: 50 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.