VWR®, Haarschutzhauben mit Visier
Lieferant: VWR Collection
113-8908EA 103 CHF
113-8908 113-8909
VWR®, Haarschutzhauben mit Visier
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Hauben, mit Schirm, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 10 g/m² (Kappe), 100 g/m² (Schirm)
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.