VWR®, Schirmmützen
Lieferant: VWR Collection
113-8906EA 162 CHF
113-8906 113-8907
VWR®, Schirmmützen
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Kappen mit Schirm werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 40 g/m² (Oberteil), 100 g/m² (Schirm)
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.