1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.8% für die Peptidsynthese
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropanHFIP1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol
ACRO354861000EA 1050 CHF
ACRO354861000
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.8% für die Peptidsynthese
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Siedepunkt: 59,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1,596 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09598
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %