1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.9% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
293410100 293410500
ACRO293410100EA 214 CHF
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.9% für die Spektroskopie
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1.596 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09598
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %